Tyrphostin AG 527 ≥98% (durch HPLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270141M025
ENZOALX270141M025EA 114 EUR
ENZOALX270141M025
Tyrphostin AG 527 ≥98% (durch HPLC)
Tyrphostin AG 527
Soluble in DMSO or 100% ethanol.
Formel: C₁₈H₁₆N₂O₃
Molecular Weight: 308,3 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 133550-32-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥98% (HPLC)