Natriumbutyrat

Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES

Synonyme: Buttersäure Natriumsalz

ALX270301G001
ENZOALX270301G001EA 239 EUR
ENZOALX270301G001
Natriumbutyrat
Natriumbutyrat
Formel: C₄H₇NaO₂
Molecular Weight: 110,09 g/mol
Schmelzpunkt: 244 °C
Dichte: 1,324 g/cm³ (30 °C)
MDL: MFCD00002816
CAS-Nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR