1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥99% (durch TLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme:
DLPC, (R)-2,3-Bis(dodecanoyloxy)propyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate
ALX300034M250
ENZOALX300034M250EA
167
EUR
ENZOALX300034M250
1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥99% (durch TLC)
1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine
20 mg/ml soluble in chloroform:methanol:acetic acid:water (100:30:10:2.5); slightly soluble in methanol.
Formel:
C₃₂H₆₄NO₈P Molecular Weight: 621,837 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00066561 CAS-Nummer: 18194-25-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity | ≥99% (TLC) |
Identity | Determined by IR |