D-myo-Inositol-1-monophosphate dipotassium salt ≥98% (durch HPLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX307026M001
ENZOALX307026M001EA
168
EUR
ENZOALX307026M001
D-myo-Inositol-1-monophosphate dipotassium salt ≥98% (durch HPLC)
D-myo-Inositol-1-monophosphate dipotassium salt
Hygroscopic and soluble in water.
Formel:
C₆H₁₁O₉P·2K Molecular Weight: 336,3 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
573-35-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity | ≥98% by HPLC |
Identity | Determined by ¹H-NMR, ³¹P-NMR and MS |