Curcumin (aus Curcuma longa) ≥98% (durch HPLC), hochrein
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350028M010
ALX350028M050
ALX350028M250
ENZOALX350028M010EA
51.7
EUR
ENZOALX350028M010
ENZOALX350028M050
ENZOALX350028M250
Curcumin (aus Curcuma longa) ≥98% (durch HPLC), hochrein
Curcumin
Formel:
C₂₁H₂₀O₆ |
MDL:
MFCD00008365 CAS-Nummer: 458-37-7 EINECS: 207-280-5 |