Dihydrocapsaisin
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme: 8-Methyl-N-vanillylnonansäureamid, N-(4-Hydroxy- 3-methoxybenzyl)-8-methylnonansäureamid
ALX350052M050
ENZOALX350052M050EA 139 EUR
ENZOALX350052M050
Dihydrocapsaisin
Dihydrocapsaisin
Formel: C₁₈H₂₉NO₃
Molecular Weight: 307,43 g/mol
MDL: MFCD00057794
CAS-Nummer: 19408-84-5