Tobramycin
Lieferant: Enzo Life Sciences
Gefahr
ALX380018G001 ALX380018M250
ENZOALX380018G001EA 392 EUR
ENZOALX380018G001 ENZOALX380018M250
Tobramycin
Tobramycin
Formel: C₁₈H₃₇N₅O₉
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077885
CAS-Nummer: 32986-56-4
EINECS: 251-322-5