Colchicin
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Gefahr
Synonyme: 7α-H-Colchicin, (S)-(-)-Colchicin, N-[(7S)-1,2,3,10-Tetramethoxy- 9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[d]heptalen-7-yl]acetamid
ALX380033G001
ENZOALX380033G001EA 141 EUR
ENZOALX380033G001
Colchicin
Colchicin
Formel: C₂₂H₂₅NO₆
Molecular Weight: 399.44 g/mol
Schmelzpunkt: 154…156 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078484
CAS-Nummer: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,02536