Neomycinsulfat
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme: Neomycin Sulfatsalz
ALX380035G025
ENZOALX380035G025EA 521 EUR
ENZOALX380035G025
Neomycinsulfat
Neomycinsulfat
Formel: C₂₃H₄₆N₆O₁₃·3H₂SO₄
Molecular Weight: 908,87 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150827
CAS-Nummer: 1405-10-3
EINECS: 215-773-1
Merck Index: 12,06542