Rifampicin
Lieferant: Enzo Life Sciences
ALX380071M100
ENZOALX380071M100EA 51.7 EUR
ENZOALX380071M100
Rifampicin
Rifampicin
Formel: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Schmelzpunkt: 183…188 °C
MDL: MFCD00151389
CAS-Nummer: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Merck Index: 12,08382