Nitroprussid-Natrium Dihydrat
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Gefahr
ALX400001G005
ENZOALX400001G005EA 50.6 EUR
ENZOALX400001G005
Nitroprussid-Natrium Dihydrat
Nitroprussid-Natrium Dihydrat
Formel: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149192
CAS-Nummer: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
UN: 1588
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08722