Thiomersal
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Gefahr
ALX400013G005
ENZOALX400013G005EA 95.7 EUR
ENZOALX400013G005
Thiomersal
Thiomersal
Formel: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
Schmelzpunkt: 232…233 °C
Flammpunkt: 250 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013062
CAS-Nummer: 54-64-8
EINECS: 200-210-4
UN: 2025
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09451