5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Achtung
ALX400034G001 ALX400034G005
ENZOALX400034G001EA 52.8 EUR
ENZOALX400034G001 ENZOALX400034G005
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
Formel: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Schmelzpunkt: 240…244 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007140
CAS-Nummer: 69-78-3
EINECS: 200-714-4