(+)-Indolactam V ≥95% (durch 1H-NMR)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
|
Achtung
|
ALX420010C300
ENZOALX420010C300EA
204
EUR
ENZOALX420010C300
(+)-Indolactam V ≥95% (durch 1H-NMR)
(+)-Indolactam V
Used as negative control compound in studies with (-)-indolactam V.
Soluble in DMSO or 100% ethanol.
Formel:
C₁₇H₂₃N₃O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
90365-56-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity | ≥95% (¹H-NMR) |
Purity Detail | May contain traces of (-)-Indolactam V |