GEA 5024 ≥97% (durch HPLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX430005M010
ENZOALX430005M010EA 114 EUR
ENZOALX430005M010
GEA 5024 ≥97% (durch HPLC)
GEA 5024
Stable nitric oxide donor.
Soluble in water.
Formel: C₈H₇ClN₄O·HCl
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 144575-27-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥97% (HPLC)