PTIO (=2-phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl) ≥98% (durch nicht wässrige Titration)

Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Achtung

ALX430007M100
ENZOALX430007M100EA 152 EUR
ENZOALX430007M100
PTIO (=2-phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl) ≥98% (durch nicht wässrige Titration)
PTIO (=2-phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl)

Stable nitric oxide (NO) radical scavenger.


Soluble in methanol, 100% ethanol or water.

Formel: C₁₃H₁₇N₂O₂
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00059929
CAS-Nummer: 18390-00-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Purity ≥98% (Nonaqueous Titration)
Purity Detail Purified by nonaqueous titration


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR