Probenecid
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme: 4-[(dipropylamino)sulphonyl]benzoic acid
ALX430113G005
ENZOALX430113G005EA 51.7 EUR
ENZOALX430113G005
Probenecid
Probenecid
Formel: C₁₃H₁₉NO₄S
Molecular Weight: 285,4 g/mol
MDL: MFCD00038402
CAS-Nummer: 57-66-9
EINECS: 200-344-3