NOR-5 ≥98% (durch HPLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-2-((E)-4-Ethyl-3[(Z)-hydroxyimino]6-methyl-5-nitro-heptenyl)-3-pyridinecarboxamide
ALX430125M010
ENZOALX430125M010EA
352
EUR
ENZOALX430125M010
NOR-5 ≥98% (durch HPLC)
NOR-5
Nitric oxide (NO) donor.
The half-life time of 0.5 mM NOR-5 is 20 hours at 37 °C in 0.1 M PBS, pH 7.4.
Soluble in DMSO (10 mg/ml).
Spezifikation Testergebnisse
Purity (HPLC) | ≥98% |