Me-7BIO ≥98%
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
|
Achtung
|
Synonyme:
(2’Z,3’E)-7-Bromo-1-methylindirubin-3’-oxime
ALX430157M001
ENZOALX430157M001EA
153
EUR
ENZOALX430157M001
Me-7BIO ≥98%
Me-7BIO
Control compound for 6BIO.
Soluble in DMSO.
Spezifikation Testergebnisse
Purity | ≥98% |