Ionomycin freie Säure
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX450006M001 ALX450006M005
ENZOALX450006M001EA 149 EUR
ENZOALX450006M001 ENZOALX450006M005
Ionomycin freie Säure
Ionomycin
Formel: C₄₁H₇₂O₉
Molecular Weight: 709.02 g/mol
MDL: MFCD06798385
CAS-Nummer: 56092-81-0