Folsäure
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme: Vitamin M, (S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, Pteroyl-L-glutamic acid, PteGlu, Vitamin B9
ALX460006G010
ENZOALX460006G010EA 52.8 EUR
ENZOALX460006G010
Folsäure
Folsäure
Formel: C₁₉H₁₉N₇O₆
MDL: MFCD00079305
CAS-Nummer: 59-30-3
EINECS: 200-419-0