ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)
Lieferant: Enzo Life Sciences
ALX480003G001
ALX480003M050
ALX480003M250
ENZOALX480003G001EA
290
EUR
ENZOALX480003G001
ENZOALX480003M050
ENZOALX480003M250
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Formel:
C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00065390 CAS-Nummer: 24292-60-2 EINECS: 246-129-8 |