Adenosin-5'-monophosphat Dinatriumsalz (AMP Dinatriumsalz) ≥98% (durch HPLC)

Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES

Synonyme: 5′-AMP-Na2

ALX480014G005
ENZOALX480014G005EA 85.8 EUR
ENZOALX480014G005
Adenosin-5'-monophosphat Dinatriumsalz (AMP Dinatriumsalz) ≥98% (durch HPLC)
Adenosin-5'-monophosphat Dinatriumsalz (AMP Dinatriumsalz)

Soluble in water or aqueous buffers.

Formel: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P
Molecular Weight: 391,2 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00065023
CAS-Nummer: 4578-31-8
EINECS: 224-961-2
Merck Index: 14,00158

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Purity (HPLC) ≥98%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR