Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Trihydrat
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme:
(((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)triphosphoric acid, disodium salt trihydrate, 5'-ATP·2Na·3H2O, Adenosine-5'-triphosphoric acid disodium salt trihydrate, ATP, 2Na 3H2O, ATP disodium trihydrate
ALX480021G005
ENZOALX480021G005EA
88
EUR
ENZOALX480021G005
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Trihydrat
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz) Trihydrat
Formel:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·3H₂O Molecular Weight: 605,19 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00150754 CAS-Nummer: 51963-61-2 EINECS: 213-579-1 |