L-Noradrenaline bitartrate monohydrate ≥98%
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
|
Gefahr
|
Synonyme:
L-Arterenol Bitartrate, L-Norepinephrine Bitartrate
ALX550076G001
ENZOALX550076G001EA
260
EUR
ENZOALX550076G001
L-Noradrenaline bitartrate monohydrate ≥98%
L-Noradrenaline bitartrate monohydrate
Adrenergic neurotransmitter.
Soluble in water (46 mg/ml).
Formel:
C₈H₁₁NO₃ Molecular Weight: 319,27 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00036384 CAS-Nummer: 108341-18-0 UN: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,06695 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity (assay) | ≥98% |