SNC80 ≥98% (durch HPLC), weißer bis weißgrauer Feststoff
Lieferant: Enzo Life Sciences
ALX550172M005 ALX550172M025
ENZOALX550172M005EA 124 EUR
ENZOALX550172M005 ENZOALX550172M025
SNC80 ≥98% (durch HPLC), weißer bis weißgrauer Feststoff
SNC80
delta-opioid receptor agonist
Highly selective and potent non-peptide δ-opioid receptor agonist.
Soluble in 100% ethanol, methanol, DMSO or dichloromethane.
Formel: C₂₈H₃₉N₃O₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 156727-74-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (HPLC) ≥98%