Lidocain Hydrochlorid
Lieferant: Enzo Life Sciences
ALX550251G005
ENZOALX550251G005EA
170
EUR
ENZOALX550251G005
Lidocain Hydrochlorid
Lidocain Hydrochlorid
Formel:
C₁₄H₂₃ClN₂O |
CAS-Nummer:
73-78-9 EINECS: 200-803-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |