Praziquantel ≥98% (durch HPLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme: 2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, 2-(Cyclohexanecarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4(11bH)-one
ALX550321G005
ENZOALX550321G005EA 50.6 EUR
ENZOALX550321G005
Praziquantel ≥98% (durch HPLC)
Praziquantel
Antihelmintic agent.
Soluble in 100% ethanol or chloroform; slightly soluble in water.
Formel: C₁₉H₂₄N₂O₂
Molecular Weight: 312.41 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00058531
CAS-Nummer: 55268-74-1
Merck Index: 14,07716
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (HPLC) ≥98%