3,5-Dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride ≥98% (durch argentometrische Titration)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme: Memantine Hydrochloride, 1-Amino-3,5-dimethyladamantane Hydrochloride
ALX550363M050
ENZOALX550363M050EA 103 EUR
ENZOALX550363M050
3,5-Dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride ≥98% (durch argentometrische Titration)
3,5-Dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride
NMDA receptor antagonist.
Low-affinity NMDA receptor antagonist. Stimulates dopamine release.
Formel: C₁₂H₂₁N
Molecular Weight: 215.77 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00214336
CAS-Nummer: 41100-52-1
EINECS: 255-219-6
Merck Index: 14,05829
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (argentmetric titration) ≥98%