DAR-4M AM (cell permeable) 5 mM ≥98% (durch HPLC)
Lieferant: Enzo Life Sciences
Achtung
ALX620069M001
ENZOALX620069M001EA 986 EUR
ENZOALX620069M001
DAR-4M AM (cell permeable) 5 mM ≥98% (durch HPLC)
DAR-4M AM (cell permeable)
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Concentration ~5 mM
Purity ≥98% (HPLC)
Formulation Dissolved in 0.32 ml DMSO