APO-BRDU™ Kit, TUNEL Assay
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX850042KI01
ENZOALX850042KI01EA 913 EUR
ENZOALX850042KI01
APO-BRDU™ Kit, TUNEL Assay
Tests Zelltests
Kit zur Messung der Apoptose mit hoher Empfindlichkeit durch Zweifarben-Durchflusszytometrie in Säugetierzellen. Br-dUTP wird leichter in das Genom apoptotischer Zellen eingebaut als größere Liganden wie Fluorescein, Biotin usw. Diese stärkere Aufnahme gekoppelt mit der Verwendung eines Fluorescein-markierten monoklonalen Anti-BrdU-Antikörpers (Prod. Nr. ALX-804-197L ) führt zu einem stärkeren Signal in der Durchflusszytometrie.
Bestellinformation: Menge: 50 Assays. Inhalt: Enthält alle erforderlichen Reagenzien, einschließlich positiver und negativer Kontrollzellen.