OXI-TEK TBARS Assay-Kit
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ALX850287KI01
ENZOALX850287KI01EA
960
EUR
ENZOALX850287KI01
OXI-TEK TBARS Assay-Kit
Tests
Zelltests
Die Empfindlichkeit der Messung von Thiobarbitursäure-reaktiven Substanzen (TBARS) hat diesen Test zur Methode der Wahl für das Screening und die Überwachung der Lipidperoxidation gemacht, die ein wichtiger Hinweis auf oxidativen Stress ist.
Malondialdehyd (MDA) bildet mit Thiobarbitursäure ein 1:2-Addukt; das Addukt kann fluorometrisch gemessen werden. Biologische Proben enthalten eine Mischung aus TBARS, darunter Lipidhydroperoxide und Aldehyde. In der Praxis werden TBARS in äquivalenten Zahlen zu MDA ausgedrückt.