Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3) Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
BMLAK4000001
ENZOBMLAK4000001EA 665 EUR
ENZOBMLAK4000001
Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3) Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Tests Enzymtests
Ein QuantiZyme™ Assay System. Das MMP-3 Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit ist ein vollständiges Assaysystem, das zum Screening von Inhibitoren der Matrix-Metalloproteinase-3 (MMP-3, Stromelysin-1) unter Verwendung eines Thiopeptids als chromogenes Substrat entwickelt wurde. Die Assays werden in einem praktischen Mikroplattenformat mit 96 Vertiefungen durchgeführt.
Lieferumfang: Kit enthält MMP-3-Enzym (human) (rekombinant), Substrat, Inhibitor, Assay-Puffer und 96-Well-Mikrotiterplatte.