Matrix Metalloproteinase-9 (MMP-9) Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
BMLAK4100001
ENZOBMLAK4100001EA
665
EUR
ENZOBMLAK4100001
Matrix Metalloproteinase-9 (MMP-9) Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Tests
Enzymtests
Ein QuantiZyme™ Assay System. Das MMP-9 Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit ist ein vollständiges Assaysystem, das zum Screening von Inhibitoren der Matrix-Metalloproteinase-9 (MMP-9, Stromelysin-1) unter Verwendung eines Thiopeptids als chromogenes Substrat entwickelt wurde.
Lieferumfang: Das Kit enthält MMP-9-Enzym (human) (rekombinant), Substrat, Kalibrierungsstandard, Prototypischer Kontrollinhibitor (NNGH3), Assay-Puffer, weiße 96-Well-Mikrotiterplatte und eine ausführliche Anleitung.