Matrix Metalloproteinase-8 (MMP-8) Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
BMLAK4140001
ENZOBMLAK4140001EA
634
EUR
ENZOBMLAK4140001
Matrix Metalloproteinase-8 (MMP-8) Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Tests
Enzymtests
Ein QuantiZyme™ Assay System. Das MMP-8 Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit ist ein vollständiges Assaysystem, das zum Screening von Inhibitoren der Matrix-Metalloproteinase-8 (MMP-8, Stromelysin-2) unter Verwendung eines Thiopeptids als chromogenes Substrat entwickelt wurde.
Lieferumfang: Das Kit enthält MMP-8-Enzym (human) (rekombinant), Substrat, Kalibrierungsstandard, Prototypischer Kontrollinhibitor (NNGH3), Assay-Puffer, weiße 96-Well-Mikrotiterplatte und eine ausführliche Anleitung.