Matrix Metalloproteinase-14 (MMP-14) Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
BMLAK4160001
ENZOBMLAK4160001EA
632
EUR
ENZOBMLAK4160001
Matrix Metalloproteinase-14 (MMP-14) Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Tests
Enzymtests
Ein QuantiZyme™ Assay System. Das MMP-14 Kolorimetrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit ist ein vollständiges Assay-System, das zum Screening auf Inhibitoren der Matrix-Metalloproteinase-14 (MMP-14, Matrix-Metalloproteinase 1 vom Membrantyp, MT1-MMP) unter Verwendung eines Thiopeptids als chromogenes Substrat entwickelt wurde.
Lieferumfang: Das Kit enthält MMP-14-Enzym (human) (rekombinant), Substrat, Kalibrierungsstandard, Prototypischer Kontrollinhibitor (NNGH3), Assay-Puffer, weiße 96-Well-Mikrotiterplatte und eine ausführliche Anleitung.