Matrix Metalloproteinase-10 (MMP-10) Fluorometrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Ein QuantiZyme™ Assay System. Das MMP-10 Fluorometrisches (auch bekannt als fluorimetrisch) Wirkstoffentdeckungs-Kit ist ein vollständiges Assay-System, das zum Screening von Inhibitoren der Matrix-Metalloproteinase-10 (MMP-10, Stromelysin-2) unter Verwendung eines gequenchten, fluorogenen Peptids entwickelt wurde: Fluorogenes OmniMMP™-Substrat Mca-Pro-Leu-Gly-Leu-Dpa-Ala-Arg-NH. Die Mca-Fluoreszenz wird durch die Dpa-Gruppe gequencht, bis die Spaltung durch MMPs an der Gly-Leu-Bindung die zwei Einheiten trennt.
Lieferumfang: Das Kit enthält MMP-10-Enzym (human) (rekombinant), Substrat, Kalibrierungsstandard, Prototypischer Kontrollinhibitor (NNGH3), Assay-Puffer, weiße 96-Well-Mikrotiterplatte und eine ausführliche Anleitung.