Fipronil ≥98%
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Gefahr
Synonyme: 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-cyano-4-(trifluoromethyl)sulphinylpyrazole, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethyl)sulphinylpyrazole-3-carbonitrile
BMLCM1020100
ENZOBMLCM1020100EA 299 EUR
ENZOBMLCM1020100
Fipronil ≥98%
Fipronil
Cl⁻ channel blocker.
GABA-gated chloride channel blocker. Blocks GABA responses on Xenopus oocytes. Blocks GABA-gated chloride ion channel in Drosophila.
Formel: C₁₂H₄Cl₂F₆N₄OS
Molecular Weight: 437,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00867812
CAS-Nummer: 120068-37-3
EINECS: 424-610-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92911a75cd21043afff9c9143d7cf0ddba8cff3f&vid=4ccfd0f5b86bdb16c479470b802c78fb00bc1b62&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥98%