(R)-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid ≥99% (durch HPLC), weißer bis weißgrauer Feststoff
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Achtung
Synonyme: D-2-Amino-5-phosphonovaleric acid, (R)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid, D-AP5
BMLEA1040005
ENZOBMLEA1040005EA 165 EUR
ENZOBMLEA1040005
(R)-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid ≥99% (durch HPLC), weißer bis weißgrauer Feststoff
(R)-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid
NMDA receptor antagonist.
Active form of AP5. Potent NMDA receptor antagonist.
Soluble in water (acidify for better solubility).
Bitte beachten Store, as supplied, at room temperature for up to 1 year. Store solutions at -20 °C for up to 3 months.
Formel: C₅H₁₂NO₅P
Molecular Weight: 197,127 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078839
CAS-Nummer: 79055-68-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96729499cfb0876bfaa50cb14a35925ea3526d20&vid=d3c50308907f232fdfaf1975e313ac6335ed21f2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥99% (HPLC)
Identity Determined by H-NMR