AMPA ≥98% (durch TLC), weißer bis weißgrauer Feststoff
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme: 3-(3-Hydroxy-5-methylisoxazol-4-yl)-DL-alanine
BMLEA1100005
ENZOBMLEA1100005EA 161 EUR
ENZOBMLEA1100005
AMPA ≥98% (durch TLC), weißer bis weißgrauer Feststoff
AMPA
AMPA receptor ligand
Potent and selective quisqualate analog that interacts with the AMPA subgroup of ionotropic glutamate receptors.
Soluble in water (2 mg/ml, warm) or DMSO (10 mg/ml).
Formel: C₇H₁₀N₂O₄
Molecular Weight: 186,2 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 77521-29-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10d1302c2ddb22ea51f5536726d1badb594ef3bb&vid=03def6484dad47b1afaed25b168f3599d1b7107c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Source Synthetic
Purity ≥98%
Identity Determined by NMR