Ibotenic acid ≥98% (durch HPLC), weißer bis weißgrauer Feststoff
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme: α-Amino-3-hydroxy-5-isoxazoleacetic acid, 2-Amino-2-(3-oxo-2,3-dihydroisoxazol-5-yl)acetic acid
BMLEA1200001
ENZOBMLEA1200001EA 165 EUR
ENZOBMLEA1200001
Ibotenic acid ≥98% (durch HPLC), weißer bis weißgrauer Feststoff
Ibotenic acid
mGluR agonist. Potent glutamate receptor agonist. Displays full agonist activity at mGlu1 and mGlu5.
Soluble in water (20 mg/ml).
Bitte beachten Store, as supplied, at room temperature for up to 1 year. Store solutions at -20 °C for up to 3 months.
Formel: C₅H₆N₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069294
CAS-Nummer: 2552-55-8
UN: 3462
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95179fc45be2ab70f2dd5092e5d7cf385e99cfe2&vid=d44688173810315639cb19b1bc5a4bbf38883815&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity Determined by H-NMR and MS
Purity ≥98% (HPLC)