kainic acid ≥98% (durch HPLC), weißer bis weißgrauer Feststoff

Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES

Synonyme: (2S,3S,4S)-3-(Carboxymethyl)-4-(prop-1-en-2-yl)pyrrolidine-2-carboxylic acid

BMLEA1230005 BMLEA1230025
ENZOBMLEA1230005EA 89.1 EUR
ENZOBMLEA1230005 ENZOBMLEA1230025
kainic acid ≥98% (durch HPLC), weißer bis weißgrauer Feststoff
kainic acid

Selective agonist at kainate receptors.


Soluble in water (25 mg/ml).

Formel: C₁₀H₁₅NO₄
Molecular Weight: 213.233 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077806
CAS-Nummer: 487-79-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc50b335d9ca52ba9c488755b54dd9e6d29df449&vid=8d74394820efe0c9e3d85e351f801565bd8c267c&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by H-NMR


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR