3-Methylcyclopentadecanon ≥99% (durch TLC), farbloses Öl
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme: 3-Methylcyclopentadecanone, Muscone
BMLEI1610500
ENZOBMLEI1610500EA 348 EUR
ENZOBMLEI1610500
3-Methylcyclopentadecanon ≥99% (durch TLC), farbloses Öl
3-Methylcyclopentadecanon
Induces rat liver microsomal cytochrome P-450.
Soluble in 100% ethanol (25 mg/ml). Insoluble in water.
Formel: C₁₆H₃₀O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00211114
CAS-Nummer: 541-91-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41aa9836415d086e5d4e2944aebe9220fb3a796a&vid=52e208285eb846e0b2012ffc9c886e658db15e81&prid=web&clid=SAPDAM