γ-Linolensäure ≥99,0% (durch GC), farbloses Öl
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme: 6Z,9Z,12Z-Octadecatriensäure, cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatriensäure
BMLFA0061000
ENZOBMLFA0061000EA 231 EUR
ENZOBMLFA0061000
γ-Linolensäure ≥99,0% (durch GC), farbloses Öl
γ-Linolensäure
Antitumor agent.
Antitumor activity. Beneficial effects in liver cancer patients.
Soluble in 100% ethanol.
Formel: C₁₈H₃₀O₂
Molecular Weight: 278.44 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00065718
CAS-Nummer: 506-26-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5411ebc64c1fce8358743f1c74c880549384842&vid=45e5f6b5b02df654a85267953fcc95fe7b06e0a3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥99% (GC) and one spot by TLC