Linolsäure ≥99%, farbloses Öl
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
BMLFA0141000
ENZOBMLFA0141000EA 66 EUR
ENZOBMLFA0141000
Linolsäure ≥99%, farbloses Öl
Linolsäure
PPAR ligand.
Induces adipocyte differentiation and activates PPARs in cultured cells.
Soluble in DMSO and ethanol.
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00064241
CAS-Nummer: 60-33-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc67abdb9ae0460d8cc5d113085a6c1fb3930414&vid=350f40547b15542ca4b5e542eea81a537d01da85&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥99%