Linoleamide ≥98% (durch TLC), weißer Feststoff
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
BMLFA0230010
BMLFA0230050
ENZOBMLFA0230010EA
66
EUR
ENZOBMLFA0230010
ENZOBMLFA0230050
Linoleamide ≥98% (durch TLC), weißer Feststoff
Linoleamide
Unsaturated analog of endogenous sleep inducing lipid.
Soluble in 100% ethanol or in DMSO.
Formel:
C₁₈H₃₃NO |
MDL:
MFCD00798239 CAS-Nummer: 3072-13-7 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Purity | ≥98% (TLC) |