SCH-202676 ≥99% (durch HPLC), gelber Feststoff
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Achtung
BMLG5210010
ENZOBMLG5210010EA 161 EUR
ENZOBMLG5210010
SCH-202676 ≥99% (durch HPLC), gelber Feststoff
SCH-202676
Blocks agonist and antagonist binding to G protein-coupled receptors.
SCH-202676
Soluble in DMSO (7 mg/ml, with warming).
Formel: C₁₅H₁₃N₃S·HBr
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 70375-43-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fbcd00e5afae87a2439715e67dfcfa393b6b350&vid=7301b8ced0780bf681a29c1135aac0d5633cb07b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥99% (HPLC)
Identity Determined by NMR