3,3'-Methylenediindole ≥98% (durch HPLC), weißgraues Puder
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
|
Achtung
|
Synonyme:
DIM, 3,3'-Diindolylmethane
BMLGR2070250
ENZOBMLGR2070250EA
361
EUR
ENZOBMLGR2070250
3,3'-Methylenediindole ≥98% (durch HPLC), weißgraues Puder
3,3'-Methylenediindole
Ah receptor antagonist.
A partial antagonist for the aryl hydrocarbon receptor. Induces apoptosis in human cancer cells. Activates cytochrome P-450 1A2.
Soluble in DMSO.
Formel:
C₁₇H₁₄N₂ Molecular Weight: 246,31 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00195766 CAS-Nummer: 1968-05-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity | ≥98% (HPLC) |