2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propannitril ≥98% (durch TLC), weißer Feststoff
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Achtung
Synonyme: DPN
BMLGR2480050
ENZOBMLGR2480050EA 558 EUR
ENZOBMLGR2480050
2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propannitril ≥98% (durch TLC), weißer Feststoff
2,3-Bis(4-hydroxyphenyl)propionitrile
Estrogen receptor β activator.
Selective estrogen receptor ERβ agonist displaying 70-fold greater selectivity over ERα (EC50 = 0.85 and 66 nM, respectively). It displays neuroprotective activity in various in vitro and in vivo models.
Soluble in DMSO (10 mg/ml) or 100% ethanol (1.5 mg/ml).
Formel: C₁₅H₁₃NO₂
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD01695412
CAS-Nummer: 1428-67-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0838b5f3de6ed867da1cb2e10114ddffddabacd&vid=559462819db494f6e2ddf1628f9c2f4f0ac96f72&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥98% (TLC)