Natriumdodecylsulfat (SDS)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
|
Gefahr
|
BMLKI3410012
ENZOBMLKI3410012EA
49.5
EUR
ENZOBMLKI3410012
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Component of the 20S proteasome drug discovery assay.
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00036175 CAS-Nummer: 151-21-3 UN: 2926 ADR: 4.1,II |